Cerium(III)-2-ethylhexanoate 49% (12% Ce) in 2-ethylhexanoic acid
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cerium(III) 2-ethylhexanoate
40451.22
40451.36
40451.A3
40451.22EA
28.4
EUR
40451.22
40451.36
40451.A3
Cerium(III)-2-ethylhexanoate 49% (12% Ce) in 2-ethylhexanoic acid
Cerium(III)-2-ethylhexanoate
CAS No.: 56797-01-4
Molecular Formula: C24H45CeO6
Formula Weight: 569.74
Flash Point:
Formula:
C₂₄H₄₅CeO₆ Densidad: 1,08 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014004 Núm. CAS: 56797-01-4 EINECS: 260-386-3 |