3-Methyl-5-hexen-3-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B20447.03
B20447.06
B20447.14
B20447.03EA
17.9
EUR
B20447.03
B20447.06
B20447.14
3-Methyl-5-hexen-3-ol ≥98%
3-Methyl-5-hexen-3-ol
Purity: 98%
CAS No.: 1569-44-4
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 44°(111°F)
Boiling Point: 138-139°
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00021826
Formula:
C₇H₁₄O MW: 114,19 g/mol Pto. Ebullición: 138…139 °C Densidad: 0,84 Pto. de inflamación: 44 °C (111 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00021826 Núm. CAS: 1569-44-4 ADR: 3,III |