3-Amino-2-chloro-5-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-5-methylpyridin-3-amine
A2405-25G
A2405-5G
TCIAA2405-25GEA
175
EUR
TCIAA2405-25G
TCIAA2405-5G
3-Amino-2-chloro-5-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
3-Amino-2-chloro-5-methylpyridine
Formula:
C₆H₇ClN₂ MW: 142,5900 g/mol |
Número MDL:
MFCD03427656 Núm. CAS: 34552-13-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 87.0 to 91.0 deg-C |