4-(Chloromethyl)benzoic acid 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B22275.06
B22275.14
B22275.06EA
43.4
EUR
B22275.06
B22275.14
4-(Chloromethyl)benzoic acid 96%
4-(Chloromethyl)benzoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 1642-81-5
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 199-202°
Beilstein Reference: 1907970
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002568
Formula:
C₈H₇ClO₂ MW: 170,60 g/mol Pto. de fusión: 199…202 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002568 Núm. CAS: 1642-81-5 EINECS: 216-697-1 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...