2-Fluoro-6-methoxybenzamide ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H32774.MD
H32774.03
H32774.06
H32774.MDEA
73.8
EUR
H32774.MD
H32774.03
H32774.06
2-Fluoro-6-methoxybenzamide ≥98%
2-Fluoro-6-methoxybenzamide
Purity: 98%
CAS No.: 529512-81-0
Molecular Formula: C8H8FNO2
Formula Weight: 169.15
Melting Point: 190-194°
MDL No.: MFCD00277474
Formula:
C₈H₈FNO₂ MW: 169,15 g/mol Pto. de fusión: 190…194 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00277474 Núm. CAS: 529512-81-0 |