3(2H)-Pyridazinone ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1850-25G P1850-5G
TCIAP1850-25GEA 420 EUR
TCIAP1850-25G TCIAP1850-5G
3(2H)-Pyridazinone ≥96.0% (by GC, titration analysis)
3(2H)-Pyridazinone
Formula: C₄H₄N₂O
Pto. Ebullición: 101°C
Número MDL: MFCD00099605
Núm. CAS: 504-30-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9a3c2c3715147469de4aa825b337e8a6683d80f&vid=d9a3c2c3715147469de4aa825b337e8a6683d80f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C