2,2':6',2''-Terpyridine ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17750.01
A17750.03
A17750.06
A17750.01EA
72.9
EUR
A17750.01
A17750.03
A17750.06
2,2':6',2''-Terpyridine ≥97%
2,2':6',2''-Terpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 1148-79-4
Molecular Formula: C15H11N3
Formula Weight: 233.28
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006213
Formula:
C₁₅H₁₁N₃ Pto. de fusión: 89…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006213 Núm. CAS: 1148-79-4 EINECS: 214-559-5 ADR: 6.1,I |