2,2':6',2''-Terpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: TERPY
T0024-1G T0024-200MG
TCIAT0024-1GEA 134 EUR
TCIAT0024-1G TCIAT0024-200MG
2,2':6',2''-Terpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2':6',2''-Terpyridine
Formula: C₁₅H₁₁N₃
MW: 233,27 g/mol
Pto. Ebullición: 370°C
Número MDL: MFCD00006213
Núm. CAS: 1148-79-4
EINECS: 214-559-5
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48ffaf4bed4972f37a7d899532033b5343941ccf&vid=48ffaf4bed4972f37a7d899532033b5343941ccf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C