Cloruro de hidrógeno 3 mol/l 1-butanol, Supelco®
Proveedor: Merck
MQ100
87472-250ML-F 87472-50ML-F
87472-250ML-FEA 189 EUR
87472-250ML-F 87472-50ML-F
Cloruro de hidrógeno 3 mol/l 1-butanol, Supelco®
Cloruro de hidrógeno
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45fdfff2ecf56445fd5588c533d60f8e9fd98ddf&vid=b9ca57b3071b503867a4396e65f0dafc5b76915e&prid=web&clid=SAPDAM