Cloruro de hidrógeno 5->6 N in 2-propanol, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
428608000 428601000
428608000.EA 71.9 EUR
428608000. 428601000.
Cloruro de hidrógeno 5->6 N in 2-propanol, AcroSeal®
Cloruro de hidrógeno
Formula: HCl
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2920
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤1.0 %
Titration with NaOH 5 to 6 N