Cloruro de hidrógeno 5->6 M in 2-propanol, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H31519.AE H31519.AP
H31519.AEEA 71.5 EUR
H31519.AE H31519.AP
Cloruro de hidrógeno 5->6 M in 2-propanol, puro
Cloruro de hidrógeno
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Formula Weight: 36.46 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 11°(52°F) Physical Form: Liquid Density: 0.909 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Alcohol-like UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00011324
Formula: HCl
Densidad: 0,909
Pto. de inflamación: 11 °C (52 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II