Cloruro de hidrógeno 1.25 M in ethanol, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
427011000 427018000 427011000_T 427018000_T
427011000.EA 59.4 EUR
427011000. 427018000. 427011000_T 427018000_T
Cloruro de hidrógeno 1.25 M in ethanol, AcroSeal®
Cloruro de hidrógeno
Formula: HCl
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.5 %
Strength 1.10 to 1.40 M
NMR ≥96.0 %