Cloruro de hidrógeno ∼0.5 M in methanol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H31570.AE H31570.AP
H31570.AEEA 35.9 EUR
H31570.AE H31570.AP
Cloruro de hidrógeno ∼0.5 M in methanol
Cloruro de hidrógeno
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Formula Weight: 36.46 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 12°(54°F) MDL No.: MFCD00011324
Formula: HCl
Densidad: 0,8
Pto. de inflamación: 12 °C (54 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1992
ADR: 3,II