Cloruro de hidrógeno 5->6 N in 2-propanol, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
133700010 133700025
ACRO133700010EA 81.2 EUR
ACRO133700010 ACRO133700025
Cloruro de hidrógeno 5->6 N in 2-propanol, puro
Cloruro de hidrógeno
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Densidad: 0.909 g/cm³
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2920
ADR: 8 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤1.0 %
Titration with NaOH 5 to 6 N
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 4.9 to 5.3 % N