Methyl-3,5-dibromobenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 3,5-dibromobenzoate
M1929-25G
M1929-5G
TCIAM1929-25GEA
226
EUR
TCIAM1929-25G
TCIAM1929-5G
Methyl-3,5-dibromobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3,5-dibromobenzoate
Formula:
C₈H₆Br₂O₂ MW: 293,94 g/mol |
Número MDL:
MFCD00082648 Núm. CAS: 51329-15-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 61.0 to 65.0 deg-C |