2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
F0571-25G
F0571-5G
TCIAF0571-25GEA
224
EUR
TCIAF0571-25G
TCIAF0571-5G
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formula:
C₇H₅FO₃ MW: 156.1112 g/mol |
Número MDL:
MFCD01310985 Núm. CAS: 65145-13-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |