4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22138.09
B22138.18
B22138.30
B22138.09EA
30
EUR
B22138.09
B22138.18
B22138.30
4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98%
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 874-86-2
Molecular Formula: C8H6ClN
Formula Weight: 151.60
Melting Point: 77-80°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00019761
Formula:
C₈H₆ClN Pto. de fusión: 77…80 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00019761 Núm. CAS: 874-86-2 EINECS: 212-869-5 ADR: 8,III |