4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C1985-25G C1985-5G
TCIAC1985-25GEA 80 EUR
TCIAC1985-25G TCIAC1985-5G
4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆ClN
Pto. Ebullición: 263°C
Número MDL: MFCD00019761
Núm. CAS: 874-86-2
EINECS: 212-869-5
UN: 2923
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b85abf76919b41928d59a927fa3289ff7fac3f5&vid=2b85abf76919b41928d59a927fa3289ff7fac3f5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C