3-Phenylthiophene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1126-1G P1126-5G
TCIAP1126-1GEA 112 EUR
TCIAP1126-1G TCIAP1126-5G
3-Phenylthiophene ≥95.0% (por GC)
3-Phenylthiophene
Formula: C₁₀H₈S
MW: 160,235 g/mol
Pto. Ebullición: 256°C
Número MDL: MFCD00114997
Núm. CAS: 2404-87-7
EINECS: 219-297-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b001c327e1b6e73775fa964571a4ad55c194b1d7&vid=b001c327e1b6e73775fa964571a4ad55c194b1d7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 90.0 to 93.0 deg-C