tert-Butyl 2-bromoisobutyrate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: tert-Butyl α-bromoisobutyrate, 2-Bromoisobutyric acid tert-butyl ester, tert-Butyl 2-methyl-2-propionate, tert-Butyl 2-bromo-2-methylpropanoate
L08216.18 L08216.30 L08216.09
L08216.18EA 66.6 EUR
L08216.18 L08216.30 L08216.09
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate 97%
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate
Purity: 97% CAS No.: 23877-12-5 Molecular Formula: C8H15BrO2 Formula Weight: 223.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.4360 Boiling Point: 35-37°/1mm Beilstein Reference: 1905654 MDL No.: MFCD00051908
Formula: C₆H₁₁BrO₂
MW: 223,12 g/mol
Pto. Ebullición: 35…37 °C (1 mmHg)
Densidad: 1,180
Número MDL: MFCD00051908
Núm. CAS: 23877-12-5
EINECS: 245-924-7