tert-Butyl 2-bromoisobutyrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: tert-Butyl α-bromoisobutyrate, 2-Bromoisobutyric acid tert-butyl ester, tert-Butyl 2-methyl-2-propionate, tert-Butyl 2-bromo-2-methylpropanoate
B3500-25G B3500-500G
TCIAB3500-25GEA 18 EUR
TCIAB3500-25G TCIAB3500-500G
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate ≥98.0% (por GC)
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate
Formula: C₆H₁₁BrO₂
MW: 223,12 g/mol
Pto. Ebullición: 37°C
Número MDL: MFCD00051908
Núm. CAS: 23877-12-5
EINECS: 245-924-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8eec1d9727792e44f06d765cf53de09cccb904a&vid=b8eec1d9727792e44f06d765cf53de09cccb904a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %