3-Bromo-1H-indazole ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H37775.03 H37775.09
H37775.03EA 59.4 EUR
H37775.03 H37775.09
3-Bromo-1H-indazole ≥97%
3-Bromo-1H-indazole
Formula: C₇H₅BrN₂
Pto. de fusión: 148…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159926
Núm. CAS: 40598-94-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III