Methyl-4-tert-butylbenzoate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-(tert-butyl)benzoate
A18619.22 A18619.14
A18619.22EA 123 EUR
A18619.22 A18619.14
Methyl-4-tert-butylbenzoate ≥98%
Methyl-4-tert-butylbenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 26537-19-9 Molecular Formula: C12H16O2 Formula Weight: 192.26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5100 Boiling Point: 122-124°/10mm MDL No.: MFCD00008835
Formula: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Pto. Ebullición: 122…124 °C (10 mmHg)
Densidad: 0,995
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008835
Núm. CAS: 26537-19-9
EINECS: 247-768-5