Methyl-4-tert-butylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1693-25G M1693-500G
TCIAM1693-25GEA 16 EUR
TCIAM1693-25G TCIAM1693-500G
Methyl-4-tert-butylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-tert-butylbenzoate
Formula: C₁₂H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 247°C
Número MDL: MFCD00008835
Núm. CAS: 26537-19-9
EINECS: 247-768-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20e45d3e3028c063468cc183dc4d5b0d6f0cd140&vid=20e45d3e3028c063468cc183dc4d5b0d6f0cd140&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %