3-Isoxazolecarboxylic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Isoxazole-3-carboxylic Acid
H58438.03
H58438.06
H58438.03EA
164
EUR
H58438.03
H58438.06
3-Isoxazolecarboxylic acid ≥97%
3-Isoxazolecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3209-71-0
Molecular Formula: C4H3NO3
Formula Weight: 113.07
Beilstein Reference: 110919
MDL No.: MFCD06738796
Formula:
C₄H₃NO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06738796 Núm. CAS: 3209-71-0 |