5-Methylbenzoxazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Methylbenzo[d]oxazole
M1688-25G M1688-5G
TCIAM1688-25GEA 531 EUR
TCIAM1688-25G TCIAM1688-5G
5-Methylbenzoxazole ≥98.0% (por GC)
5-Methylbenzoxazole
Formula: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Pto. Ebullición: 96°C
Número MDL: MFCD00216938
Núm. CAS: 10531-78-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3275520e07c8d895cc9e5fa7131c048970439af6&vid=3275520e07c8d895cc9e5fa7131c048970439af6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C