5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-(o-Tolyl)tetrazole
L19262.03
L19262.MD
L19262.03EA
93.8
EUR
L19262.03
L19262.MD
5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Purity: 99%
CAS No.: 51449-86-6
Molecular Formula: C8H8N4
Formula Weight: 160.18
Melting Point: 151-154°
Beilstein Reference: 136151
Formula:
C₈H₈N₄ MW: 160,18 g/mol Pto. de fusión: 151…154 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093095 Núm. CAS: 51449-86-6 |