5-(3-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19263.03
L19263.MD
L19263.03EA
102
EUR
L19263.03
L19263.MD
5-(3-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
5-(3-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Purity: 99%
CAS No.: 3441-00-7
Molecular Formula: C8H8N4
Formula Weight: 160.18
Melting Point: 143-146°
Beilstein Reference: 131205
Formula:
C₈H₈N₄ Pto. de fusión: 143…146 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093096 Núm. CAS: 3441-00-7 |