2-sec-Butylthiazole ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A13483.06 A13483.14
A13483.06EA 63.8 EUR
A13483.06 A13483.14
2-sec-Butylthiazole ≥98%
2-sec-Butylthiazole
Purity: 98+% CAS No.: 18277-27-5 Molecular Formula: C7H11NS Formula Weight: 141.24 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4985 Odour: Characteristic Boiling Point: 174-175° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00051951
Formula: C₇H₁₁NS
MW: 141,24 g/mol
Pto. Ebullición: 174…175 °C
Densidad: 1,007
Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051951
Núm. CAS: 18277-27-5
EINECS: 242-154-3
ADR: 3,III