2-Propylthiazole ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A11574.06
A11574.14
A11574.06EA
82.5
EUR
A11574.06
A11574.14
2-Propylthiazole ≥99%
2-Propylthiazole
Purity: 99%
CAS No.: 17626-75-4
Molecular Formula: C6H9NS
Formula Weight: 127.20
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.5055
Boiling Point: 62°/15mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00053154
Formula:
C₆H₉NS MW: 127,20 g/mol Pto. Ebullición: 62 °C (15 mmHg) Densidad: 1,03 Pto. de inflamación: 54 °C (129 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053154 Núm. CAS: 17626-75-4 EINECS: 241-606-7 ADR: 3,III |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)