3-Aminopropionitrile 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
351750050 351750010 351750250
ACRO351750050EA 119 EUR
ACRO351750050 ACRO351750010 ACRO351750250
3-Aminopropionitrile 98% estabilizado
3-Aminopropionitrile
Formula: C₃H₆N₂
Pto. Ebullición: 185 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,9584 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014820
Núm. CAS: 151-18-8
EINECS: 205-786-0
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4365 to 1.4395 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer potassium carbonate