2-Methoxyisonicotinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methoxy-4-pyridinecarboxylic acid
M2079-1G M2079-5G
TCIAM2079-1GEA 30 EUR
TCIAM2079-1G TCIAM2079-5G
2-Methoxyisonicotinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Methoxyisonicotinic acid
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153.1400 g/mol
Pto. de fusión: 203°C
Número MDL: MFCD04115718
Núm. CAS: 105596-63-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bd381cd375da4e5bb1949f691bd615a38c90f45&vid=1bd381cd375da4e5bb1949f691bd615a38c90f45&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %