4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
41283.03
41283.06
41283.03EA
297
EUR
41283.03
41283.06
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 69395-13-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Physical Form: Powder/Chunk
Boiling Point: 116-118°/0.5mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052461
Organic intermediate
Formula:
C₉H₉NO Pto. Ebullición: 116…118 °C (0,5 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052461 Núm. CAS: 69395-13-7 ADR: 6.1,III |