4-Amino-3-ethylbenzonitrile 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L10732.03
L10732.06
L10732.03EA
66.8
EUR
L10732.03
L10732.06
4-Amino-3-ethylbenzonitrile 96%
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Purity: 96%
CAS No.: 170230-87-2
Molecular Formula: C9H10N2
Formula Weight: 146.19
Melting Point: 60-66°
Beilstein Reference: 7526452
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00041431
Formula:
C₉H₁₀N₂ MW: 146.19 g/mol Pto. de fusión: 60…66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041431 Núm. CAS: 170230-87-2 ADR: 6.1 III |