3-Fluoro-4-pyridineboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(3-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid
H53109.MD
H53109.03
H53109.MDEA
62.4
EUR
H53109.MD
H53109.03
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 458532-97-3
Molecular Formula: C5H5BFNO2
Formula Weight: 140.91
Melting Point: 237-239°
MDL No.: MFCD03788558
Formula:
C₅H₅BFNO₂ Pto. de fusión: 237…239 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03788558 Núm. CAS: 458532-97-3 |