5-Fluoro-3-pyridineboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoropyridine-3-boronic acid, (5-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid
H52860.MD H52860.03 H52860.06
H52860.MDEA 83.8 EUR
H52860.MD H52860.03 H52860.06
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid ≥98%
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 872041-86-6 Molecular Formula: C5H5BFNO2 Formula Weight: 140.91 Melting Point: 233-236° MDL No.: MFCD07368243
Formula: C₅H₅BFNO₂
Pto. de fusión: 233…236 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368243
Núm. CAS: 872041-86-6