4-tert-Butylbenzamide ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15380.09
A15380.18
A15380.09EA
58
EUR
A15380.09
A15380.18
4-tert-Butylbenzamide ≥98%
4-tert-Butylbenzamide
Purity: 98%
CAS No.: 56108-12-4
Molecular Formula: C11H15NO
Formula Weight: 177.25
Melting Point: 171-175°
Beilstein Reference: 2086692
Formula:
C₁₁H₁₅NO Pto. de fusión: 171…175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017139 Núm. CAS: 56108-12-4 |