4-Butylbenzamide ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A19516.03
A19516.06
A19516.03EA
26.9
EUR
A19516.03
A19516.06
4-Butylbenzamide ≥97%
4-Butylbenzamide
Purity: 97%
CAS No.: 107377-07-1
Molecular Formula: C11H15NO
Formula Weight: 177.25
Melting Point: 127-129°
MDL No.: MFCD00221466
Formula:
C₁₁H₁₅NO MW: 177.25 g/mol Pto. de fusión: 127…129 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00221466 Núm. CAS: 107377-07-1 |