6-Bromo-4-methylquinoline 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H33298.MD
H33298.03
H33298.MDEA
53.2
EUR
H33298.MD
H33298.03
6-Bromo-4-methylquinoline 96%
6-Bromo-4-methylquinoline
Purity: 96%
CAS No.: 41037-28-9
Molecular Formula: C10H8BrN
Formula Weight: 222.08
Melting Point: 94-95°
MDL No.: MFCD09258893
Formula:
C₁₀H₈BrN MW: 222,08 g/mol Pto. de fusión: 94…95 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09258893 Núm. CAS: 41037-28-9 |