8-Bromo-2-methylquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3444-1G B3444-5G
TCIAB3444-1GEA 68 EUR
TCIAB3444-1G TCIAB3444-5G
8-Bromo-2-methylquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
8-Bromo-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈BrN
MW: 222.0812 g/mol
Pto. Ebullición: 132°C
Número MDL: MFCD04966997
Núm. CAS: 61047-43-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf6f9fec03db4494bc41656b19e3a9753fd4d226&vid=bf6f9fec03db4494bc41656b19e3a9753fd4d226&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C