Potasio hidróxido 1 M (1 N) in ethanol solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
35112-1L 35112-6X1L
35112-1LEA 74.5 EUR
35112-1L 35112-6X1L
Potasio hidróxido 1 M (1 N) in ethanol solución volumétrica, Fluka™
Potasio hidróxido
Formula: KOH
Pto. Ebullición: 78 °C (1,013 hPa)
Densidad: 0,88 g/cm3 (20 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective