Ethyl trifluoropyruvate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20611.06
B20611.14
B20611.06EA
60.6
EUR
B20611.06
B20611.14
Ethyl trifluoropyruvate ≥97%
Ethyl trifluoropyruvate
Purity: 97%
CAS No.: 13081-18-0
Molecular Formula: C5H5F3O3
Formula Weight: 170.09
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.3405
Boiling Point: 95-98°
Beilstein Reference: 2087388
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00114935
Formula:
C₅H₅F₃O₃ Pto. Ebullición: 95…98 °C Densidad: 1,400 Pto. de inflamación: 27 °C (80 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00114935 Núm. CAS: 13081-18-0 ADR: 3,III |