Methyl trifluoropyruvate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21589.06
B21589.14
B21589.06EA
80.3
EUR
B21589.06
B21589.14
Methyl trifluoropyruvate ≥97%
Methyl trifluoropyruvate
Purity: 97%
CAS No.: 13089-11-7
Molecular Formula: C4H3F3O3
Formula Weight: 156.06
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.3320
Boiling Point: 84-86°
Beilstein Reference: 1863490
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00114936
Formula:
C₄H₃F₃O₃ Pto. Ebullición: 84…86 °C Densidad: 1,52 Pto. de inflamación: 26 °C (79 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00114936 Núm. CAS: 13089-11-7 ADR: 3,III |