Methyl trifluoropyruvate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 3,3,3-trifluoropyruvate, Methyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate
T1785-1G T1785-5G
TCIAT1785-1GEA 16 EUR
TCIAT1785-1G TCIAT1785-5G
Methyl trifluoropyruvate ≥98.0% (por GC)
Methyl trifluoropyruvate
Formula: C₄H₃F₃O₃
MW: 156,06 g/mol
Pto. Ebullición: 86°C
Pto. de inflamación: 26°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00114936
Núm. CAS: 13089-11-7
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6e49ccb5083916e3d68d67b9f97df7db1fe91a5&vid=e6e49ccb5083916e3d68d67b9f97df7db1fe91a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %