3-(Methylthio)-1-hexanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(Methylthio)hexan-1-ol, 3-(Methylthio)hexanol
M2050-5G M2050-25G
TCIAM2050-5GEA 27 EUR
TCIAM2050-5G TCIAM2050-25G
3-(Methylthio)-1-hexanol ≥98.0% (por GC)
3-(Methylthio)-1-hexanol
Formula: C₄H₁₀OS
MW: 148,26 g/mol
Pto. Ebullición: 62°C
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD00010674
Núm. CAS: 51755-66-9
EINECS: 257-380-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a92d578fc1a231a7aa724d2c39c6d2679710d0bd&vid=a92d578fc1a231a7aa724d2c39c6d2679710d0bd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %