5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2214-25G
B2214-5G
TCIAB2214-25GEA
514
EUR
TCIAB2214-25G
TCIAB2214-5G
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Formula:
C₇H₄BrNO MW: 198.02 g/mol |
Número MDL:
MFCD00143428 Núm. CAS: 40530-18-5 EINECS: 254-958-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 160.0 to 164.0 deg-C |