4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B3120-1G B3120-5G
TCIAB3120-1GEA 58 EUR
TCIAB3120-1G TCIAB3120-5G
4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄BrNO
Número MDL: MFCD07780675
Núm. CAS: 288067-35-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca1531d92fe1e03fc1450d52770368eb1a66a639&vid=96ca1e016071df32fb118b94c8cf3b1263f3f1dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %