(R)-(-)-2-Aminohexane ≥99%, ee 96%, ChiPros®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L19304.03 L19304.06 L19304.14
L19304.03EA 50.2 EUR
L19304.03 L19304.06 L19304.14
(R)-(-)-2-Aminohexane ≥99%, ee 96%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Aminohexane
Purity: 99+% CAS No.: 70095-40-8 Molecular Formula: C6H15N Formula Weight: 101.19 Flash Point: -3°(26°F) Melting Point: -20° Boiling Point: 116° Beilstein Reference: 1718994 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00671627
Formula: C₆H₁₅N
Pto. Ebullición: 116 °C
Pto. de fusión: < –20 °C
Densidad: 0,755
Pto. de inflamación: –3 °C (26 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671627
Núm. CAS: 70095-40-8
UN: 2733
ADR: 3,II