7-Tetradecanol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T1759-1G
T1759-5G
TCIAT1759-1GEA
88
EUR
TCIAT1759-1G
TCIAT1759-5G
7-Tetradecanol ≥96.0% (por GC)
7-Tetradecanol
Formula:
C₁₄H₃₀O Pto. Ebullición: 156°C |
Número MDL:
MFCD00049210 Núm. CAS: 3981-79-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 41.0 to 44.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |