Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-methoxy-5-nitrobenzoate
B21863.06 B21863.14
B21863.06EA 74.3 EUR
B21863.06 B21863.14
Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 34841-11-7 Molecular Formula: C9H9NO5 Formula Weight: 211.18 Melting Point: 99-102° MDL No.: MFCD00673023
Formula: C₉H₉NO₅
MW: 211,18 g/mol
Pto. de fusión: 99…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673023
Núm. CAS: 34841-11-7